Dobbeltspatel
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Om denne vare
Polyamid, glasfiberforstærket, rød.
- Good chemical resistance
- Heat resistance up to +100 °C (up to +180 °C for short periods)
- Robust, flexible
: DIN 12890
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Polyamid, glasfiberforstærket, rød.
- Good chemical resistance
- Heat resistance up to +100 °C (up to +180 °C for short periods)
- Robust, flexible
: DIN 12890