Orders LinkContactUsLinkComponent
Ladle
Ladle
275 mm
Katalog # 231-1390
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Ladle
Katalog # 231-1390
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Ladle
Price
65,70 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel with wooden handle.
Ø 75 mm
Specifikationer
  • Længde:
    275 mm