Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, round, bent
Leverandør:   BOCHEM
Spatulas, round, bent
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Spatulas, round, bent
Spatulas, round, bent
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic. These spatulas with one rounded end can be used for a variety of applications.
  • Excellent heat resistance, autoclavable
  • Good resistance to chemicals
  • Easy and quick cleaning
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Skestr.
    Tilgængelighed
    Price
  • 130 mm
    10×5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 18,50 kr
    18,50 kr
    1 * 1 Items
       18,50 kr
  • 130 mm
    10×5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 92,50 kr
    92,50 kr
    1 * 5 Items
       92,50 kr
  • 185 mm
    10×5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19,90 kr
    19,90 kr
    1 * 1 Items
       19,90 kr
  • 210 mm
    12×5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 21,20 kr
    21,20 kr
    1 * 1 Items
       21,20 kr
  • 210 mm
    12×5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 107,00 kr
    107,00 kr
    1 * 5 Items
       107,00 kr
  • 180 mm
    25×8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 22,30 kr
    22,30 kr
    1 * 1 Items
       22,30 kr
  • 210 mm
    25×12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 25,50 kr
    25,50 kr
    1 * 1 Items
       25,50 kr