Sealing film and foil for microplates, Whatman™
Catalog # 512-1087
Supplier: Whatman products (Cytiva)
Specifications
- Steril:-
- Beskrivelse:Polyesterfilm, kold forsegling
- Materiale:Polyester
- Tykkelse:50 µm
- Pakn:100
Specifications
About this item
Forseglinger bruges til at kontrollere luftfugtigheden og reducere fordampning fra prøverne. De forhindrer også udslip og kontamination.
- Kolde tætninger i klar polyester eller PP er selvklæbende med inert klæbemiddel
- Varmeforseglinger er kun egnet til PP-mikroplader og påføres ved hjælp af varme og tryk