Plastfolie til PCR-mikroplader, Axygen® CyclerSeal
Leverandør: Corning
Certifikater
Om denne vare
Beskytter prøver under transport og opbevaring. Ideel til forsegling af PCR-mikroplader, men er også velegnet til andre mikroplader.
- Eliminerer direkte og krydskontaminering i PCR-forløb, når den bruges sammen med en kompressionsmåtte
- Funktionelt temperaturområde: −40 til +104 °C
- Farve: Transparent
Specifikationer
- Catalog No:
- 732-7508
- 732-1381
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa