Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Measuring scoops
Leverandør:   Brand
Measuring scoops
Leverandør:  Brand
Certifikater
Measuring scoops
Measuring scoops
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, hvid. Med flade, rejfede ender og forstærket håndtag.
  • Meget god kemisk resistens, brudsikker
  • Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 250 ml
    260 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 251,00 kr
    251,00 kr
    1 * 6 Items
       251,00 kr
  • 100 ml
    200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 239,00 kr
    239,00 kr
    1 * 12 Items
       239,00 kr
  • 500 ml
    315 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 353,00 kr
    353,00 kr
    1 * 6 Items
       353,00 kr
  • 50 ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 169,00 kr
    169,00 kr
    1 * 12 Items
       169,00 kr
  • 1000 ml
    385 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 414,00 kr
    414,00 kr
    1 * 6 Items
       414,00 kr