Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleskeer
Måleskeer
Leverandør:   VITLAB
Måleskeer
Leverandør:  VITLAB
Certifikater
Måleskeer
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, hvit. Med flate, avfasede ender og forsterket håndtak.
  • God kemisk resistens, brudsikker
  • Varmeresistent op til +130 °C, autoklaverbar
  • Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 2 ml
    60 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 53,40 kr
    53,40 kr
    1 * 12 Items
       53,40 kr
  • 5 ml
    82 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 61,10 kr
    61,10 kr
    1 * 12 Items
       61,10 kr
  • 10 ml
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 76,30 kr
    76,30 kr
    1 * 12 Items
       76,30 kr
  • 25 ml
    135 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 101,00 kr
    101,00 kr
    1 * 12 Items
       101,00 kr
  • 50 ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 147,00 kr
    147,00 kr
    1 * 12 Items
       147,00 kr
  • 100 ml
    200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 218,00 kr
    218,00 kr
    1 * 12 Items
       218,00 kr
  • 250 ml
    260 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 241,00 kr
    241,00 kr
    1 * 6 Items
       241,00 kr
  • 500 ml
    315 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 339,00 kr
    339,00 kr
    1 * 6 Items
       339,00 kr
  • 1000 ml
    385 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 408,00 kr
    408,00 kr
    1 * 6 Items
       408,00 kr