Orders LinkContactUsLinkComponent
Sampling scoops, Sterileware®, SP Bel-Art
Sampling scoops, Sterileware®, SP Bel-Art
Sampling scoops, Sterileware®, SP Bel-Art
Certifikater
Sampling scoops, Sterileware®, SP Bel-Art
Sampling scoops, Sterileware®, SP Bel-Art
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PS, hvid. Designet specielt til prøvetagning fra beholdere med bred åbning.
  • One-piece construction
  • For powder, granulates and liquids
  • Made from FDA grade materials
  • Small sizes (60 and 125 ml) have a long handle that increases the distance between the hand and sample
  • When placed on a flat surface they remain upright; can be used as weighing boats
  • Individually sterilised and packed in a polyethylene bag
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Længde
    Bredde
    Højde
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • 60 ml
    203 mm
    41 mm
    29 mm
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.510,00 kr
    2.510,00 kr
    1 * 100 Items
       2.510,00 kr
  • 125 ml
    221 mm
    51 mm
    33 mm
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.650,00 kr
    3.650,00 kr
    1 * 100 Items
       3.650,00 kr
  • 250 ml
    191 mm
    54 mm
    49 mm
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.910,00 kr
    4.910,00 kr
    1 * 100 Items
       4.910,00 kr