Skeer
Leverandør: VITLAB
Gå til:
Om denne vare
HDPE, neutral farve. Med flade ender og forstærket håndtag.
- God kemisk resistens
- Varmebestandig op til 105 °C
- Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
HDPE, neutral farve. Med flade ender og forstærket håndtag.
- God kemisk resistens
- Varmebestandig op til 105 °C
- Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
Product Family Options
Produktinformation
- KapacitetLængdeTilgængelighedPrice