Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
Leverandør:   BOCHEM
Scoops
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Scoops
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Manual scoops for collecting or measuring powders, pastes or granulates.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Designed for rough handling, anti-magnetic
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 120 ml
    190 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 164,00 kr
    164,00 kr
    1 * 1 Items
       164,00 kr
  • 450 ml
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 184,00 kr
    184,00 kr
    1 * 1 Items
       184,00 kr
  • 1000 ml
    320 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 215,00 kr
    215,00 kr
    1 * 1 Items
       215,00 kr
  • 1500 ml
    350 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 250,00 kr
    250,00 kr
    1 * 1 Items
       250,00 kr
  • 2000 ml
    370 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 350,00 kr
    350,00 kr
    1 * 1 Items
       350,00 kr