Orders LinkContactUsLinkComponent
Skeer
Skeer
Leverandør:   RSG
Skeer
Leverandør:  RSG
Certifikater
Skeer
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Rustfrit stål. Manuel øse til indsamling eller måling af pulvere, pastaer eller granulater.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Robust design
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 120 ml
    190 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 181,00 kr
    181,00 kr
    1 * 1 Items
       181,00 kr
  • 450 ml
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 205,00 kr
    205,00 kr
    1 * 1 Items
       205,00 kr
  • 1000 ml
    320 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 246,00 kr
    246,00 kr
    1 * 1 Items
       246,00 kr
  • 1500 ml
    350 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 295,00 kr
    295,00 kr
    1 * 1 Items
       295,00 kr
  • 2500 ml
    365 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 407,00 kr
    407,00 kr
    1 * 1 Items
       407,00 kr