Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Leverandør:   KARTELL
Measuring scoops
Leverandør:  KARTELL
Certifikater
Measuring scoops
Measuring scoops
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, white. With flat, bevelled end and reinforced handle.
  • Meget god kemisk resistens, brudsikker
  • Varmeresistent op til 130 °C, autoklaverbar
  • Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 133,00 kr
    133,00 kr
    1 * 12 Items
       133,00 kr
  • 25 ml
    137 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 184,00 kr
    184,00 kr
    1 * 12 Items
       184,00 kr
  • 50 ml
    164 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 300,00 kr
    300,00 kr
    1 * 12 Items
       300,00 kr
  • 100 ml
    200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 419,00 kr
    419,00 kr
    1 * 12 Items
       419,00 kr
  • 250 ml
    260 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 445,00 kr
    445,00 kr
    1 * 6 Items
       445,00 kr
  • 500 ml
    315 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 671,00 kr
    671,00 kr
    1 * 6 Items
       671,00 kr
  • 1000 ml
    400 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 790,00 kr
    790,00 kr
    1 * 6 Items
       790,00 kr