Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting scissors
Dissecting scissors
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Dissecting scissors
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Certifikater
Dissecting scissors
Dissecting scissors
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk.
  • Ideel til en lang række laboratorieopgaver
  • Syreresistent
  • Autoklaverbar
  • Spids-spids
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Lige, spids/spids
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 916,00 kr
    916,00 kr
    1 * 1 Items
       916,00 kr
  • Let kurvet, spids/spids
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 947,00 kr
    947,00 kr
    1 * 1 Items
       947,00 kr
  • Curved, sharp/sharp
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
    1.150,00 kr
    1 * 1 Items
       1.150,00 kr