Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory scissors
Laboratory scissors
med propløfter, skarp/stump, 150 mm
Katalog # 233-2125
Leverandør:   BOCHEM
Laboratory scissors
Katalog # 233-2125
Leverandør:  BOCHEM
Laboratory scissors
Laboratory scissors
med propløfter, skarp/stump, 150 mm
Price
90,10 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Sharp-blunt
  • Corrosion-resistant
  • Autoclavable
  • With stopper lifter
Specifikationer
  • Model:
    med propløfter, skarp/stump
  • Længde:
    150 mm