Laboratory scissors
med propløfter, skarp/stump, 150 mm
Katalog # 233-2125
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Stainless steel.
- Sharp-blunt
- Corrosion-resistant
- Autoclavable
- With stopper lifter
Specifikationer
- Model:med propløfter, skarp/stump
- Længde:150 mm