Microscopy scissors
Lige, spids/spids, 115 mm
Katalog # 233-2124
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål.
- Korrosionsresistent
- Autoklaverbar
- Meget skarpe spidser
Specifikationer
- Model:Lige, spids/spids
- Længde:115 mm