Orders LinkContactUsLinkComponent
Base with clamps, flexible
Base with clamps, flexible
300 mm
Katalog # 241-7510
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Base with clamps, flexible
Katalog # 241-7510
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Base with clamps, flexible
Base with clamps, flexible
300 mm
Price
463,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Fod fremstillet af trykstøbt zink, med fleksibel tre-fingret klemme (300 mm) i nikkel-belagt messing.
  • Sikkerhedssokkel, 85 mm Ø, giver fast og urokkelig placering
  • Klemmekapacitet: 0 - 40 mm
  • Klemmens fingre er belagt med plast, som beskytter de holdte genstande
Specifikationer
  • Længde:
    300 mm