VWR®, Støtteplade
Støtteplade, firkantet, 200×200 mm
241-0089
Støtteplade, firkantet.
- Stort område: 200×200 mm
- Kan monteres på stativstænger med en diameter op til 16 mm vha. en vingeskrue
- Centralt hul: Ø 7 mm
- Beskrivelse:Støtteplade, firkantet
- L×B:200×200 mm