Stativplader
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
About this item
Stål. Stabilt, skridsikkert stativ. Til en lang række formål. Hul med M 10 gevind på forsiden.
- Gummifødder sikrer et godt fodfæste
- Lette at rengøre
- Robust
5 Options Available Below
Product Details & Documents
Stål. Stabilt, skridsikkert stativ. Til en lang række formål. Hul med M 10 gevind på forsiden.
- Gummifødder sikrer et godt fodfæste
- Lette at rengøre
- Robust
Product Family Options
Product Information
- L×BVægtAvailabilityPrice