VWR®, Electrode stand
Electrode stand, h-shaped, 2 elektroder
241-0114
Grey iron stand for two electrodes.
- Solidt stativ i malet støbejern, med et solidt fodfæste
- Stativstang i rustfrit stål
- Elektrodestativ i akryl monteret med rifleskruer
Documents
VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending
Product Literature
- Til:2 elektroder
- Beskrivelse:Electrode stand, h-shaped