Orders LinkContactUsLinkComponent
Tripod stands
Tripod stands
Leverandør:   BOCHEM
Tripod stands
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Tripod stands
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Cast iron, varnished.
  • With M10 threaded hole
  • No support rod
  • Slip-proof, rubber feet ensure firm footing
Product Family Options
Produktinformation
  • Vægt
    Armlængde
    Tilgængelighed
    Price
  • 2,0 kg
    145 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 695,00 kr
    695,00 kr
    1 * 1 Items
       695,00 kr
  • 1,2 kg
    105 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 635,00 kr
    635,00 kr
    1 * 1 Items
       635,00 kr