Orders LinkContactUsLinkComponent
Retortstativ
Retortstativ
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Retortstativ
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Certifikater
Retortstativ
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Rustfrit stål. Kan anvendes til forskelligt udstyr, fx omrørere, varmeplader osv.
  • Model A: Består af en 10 mm tyk fod, 315×210 mm, og en 800 mm lang stang, 16 mm Ø
  • Model B: Består af en 10 mm tyk fod, 315×210 mm, og en 1000 mm lang stang, 16 mm Ø
  • Robust, stabilt, korrosionsresistent, skridsikkert stativ
  • Med tre faste og en justerbar fod
  • Forskudt hul med gevind
Product Family Options
Produktinformation
  • L×B
    Tilgængelighed
    Price
  • 241-5121
    Model A
    Model A
    315×210 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.570,00 kr
    1.570,00 kr
    1 * 1 Items
       1.570,00 kr
  • 241-5122
    Model B
    Model B
    315×210 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.620,00 kr
    1.620,00 kr
    1 * 1 Items
       1.620,00 kr