Tragtholdere
Supplier: KARTELL
Jump to:
About this item
PP, hvid, brudsikker.
- Til tragte med en diameter mellem 50-120 mm Ø
- Med dobbeltmuffe, som passer til stænger med en diameter på 8-14 mm Ø
- Udskiftelig indsats til forskellige størrelser
2 Options Available Below
Product Details & Documents
PP, hvid, brudsikker.
- Til tragte med en diameter mellem 50-120 mm Ø
- Med dobbeltmuffe, som passer til stænger med en diameter på 8-14 mm Ø
- Udskiftelig indsats til forskellige størrelser
Product Family Options
Product Information