Orders LinkContactUsLinkComponent
Reaction vessels, cylindrical
Leverandør:   Lenz Laborglas
Reaction vessels, cylindrical
Leverandør:  Lenz Laborglas
Certifikater
Reaction vessels, cylindrical
Reaction vessels, cylindrical
37 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, clear, with round bottom.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With easily readable graduation and laboratory flat flange (LF) with groove.
Product Family Options
With flat bottom
Produktinformation
  • Kapacitet
    med
    Udv.Ø
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 ml
    laboratory flange LF 60
    65 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.530,00 kr
    1.530,00 kr
    1 * 1 Items
       1.530,00 kr
  • 250 ml
    laboratory flange LF 60
    65 mm
    130 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.570,00 kr
    1.570,00 kr
    1 * 1 Items
       1.570,00 kr
  • 250 ml
    laboratory flange LF 100
    105 mm
    130 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.120,00 kr
    2.120,00 kr
    1 * 1 Items
       2.120,00 kr
  • 500 ml
    laboratory flange LF 60
    65 mm
    230 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.750,00 kr
    1.750,00 kr
    1 * 1 Items
       1.750,00 kr
  • 500 ml
    laboratory flange LF 100
    105 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.200,00 kr
    2.200,00 kr
    1 * 1 Items
       2.200,00 kr
  • 1000 ml
    laboratory flange LF 100
    105 mm
    200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.290,00 kr
    2.290,00 kr
    1 * 1 Items
       2.290,00 kr
  • 2000 ml
    laboratory flange LF 100
    105 mm
    330 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.550,00 kr
    2.550,00 kr
    1 * 1 Items
       2.550,00 kr
  • 2000 ml
    laboratory flange LF 150
    160 mm
    200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.690,00 kr
    4.690,00 kr
    1 * 1 Items
       4.690,00 kr
  • 3000 ml
    laboratory flange LF 150
    160 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.850,00 kr
    4.850,00 kr
    1 * 1 Items
       4.850,00 kr
  • 4000 ml
    laboratory flange LF 100
    160 mm
    350 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.760,00 kr
    3.760,00 kr
    1 * 1 Items
       3.760,00 kr
  • 4000 ml
    laboratory flange LF 150
    160 mm
    325 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.060,00 kr
    5.060,00 kr
    1 * 1 Items
       5.060,00 kr
  • 5000 ml
    laboratory flange LF 150
    160 mm
    350 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.220,00 kr
    5.220,00 kr
    1 * 1 Items
       5.220,00 kr
  • 6000 ml
    laboratory flange LF 150
    160 mm
    380 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.670,00 kr
    5.670,00 kr
    1 * 1 Items
       5.670,00 kr
  • 10000 ml
    laboratory flange LF 150
    250 mm
    410 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.870,00 kr
    8.870,00 kr
    1 * 1 Items
       8.870,00 kr
  • 10000 ml
    laboratory flange LF 200
    215 mm
    450 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.240,00 kr
    11.240,00 kr
    1 * 1 Items
       11.240,00 kr
  • 20000 ml
    laboratory flange LF 150
    250 mm
    630 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.510,00 kr
    11.510,00 kr
    1 * 1 Items
       11.510,00 kr
  • 20000 ml
    laboratory flange LF 200
    315 mm
    465 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13.060,00 kr
    13.060,00 kr
    1 * 1 Items
       13.060,00 kr
With round bottom
Produktinformation
  • Kapacitet
    med
    Udv.Ø
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 ml
    laboratory flange LF 60
    65 mm
    85 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.530,00 kr
    1.530,00 kr
    1 * 1 Items
       1.530,00 kr
  • 250 ml
    laboratory flange LF 60
    65 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.550,00 kr
    1.550,00 kr
    1 * 1 Items
       1.550,00 kr
  • 250 ml
    laboratory flange LF 100
    105 mm
    140 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.990,00 kr
    1.990,00 kr
    1 * 1 Items
       1.990,00 kr
  • 500 ml
    laboratory flange LF 60
    65 mm
    220 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.740,00 kr
    1.740,00 kr
    1 * 1 Items
       1.740,00 kr
  • 500 ml
    laboratorieflange LF 100
    105 mm
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.020,00 kr
    2.020,00 kr
    1 * 1 Items
       2.020,00 kr
  • 1000 ml
    laboratory flange LF 60
    105 mm
    260 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.940,00 kr
    1.940,00 kr
    1 * 1 Items
       1.940,00 kr
  • 1000 ml
    laboratory flange LF 100
    105 mm
    205 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.210,00 kr
    2.210,00 kr
    1 * 1 Items
       2.210,00 kr
  • 2000 ml
    laboratory flange LF 100
    105 mm
    340 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.460,00 kr
    2.460,00 kr
    1 * 1 Items
       2.460,00 kr
  • 2000 ml
    laboratory flange LF 150
    160 mm
    210 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.400,00 kr
    4.400,00 kr
    1 * 1 Items
       4.400,00 kr
  • 3000 ml
    laboratory flange LF 150
    160 mm
    310 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.900,00 kr
    2.900,00 kr
    1 * 1 Items
       2.900,00 kr
  • 3000 ml
    laboratory flange LF 150
    160 mm
    260 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.490,00 kr
    4.490,00 kr
    1 * 1 Items
       4.490,00 kr
  • 4000 ml
    laboratory flange LF 150
    160 mm
    360 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.000,00 kr
    3.000,00 kr
    1 * 1 Items
       3.000,00 kr
  • 4000 ml
    laboratory flange LF 150
    160 mm
    360 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.730,00 kr
    4.730,00 kr
    1 * 1 Items
       4.730,00 kr
  • 5000 ml
    laboratory flange LF 150
    160 mm
    360 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.000,00 kr
    5.000,00 kr
    1 * 1 Items
       5.000,00 kr
  • 6000 ml
    laboratory flange LF 150
    160 mm
    390 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.190,00 kr
    5.190,00 kr
    1 * 1 Items
       5.190,00 kr
  • 6000 ml
    laboratory flange LF 200
    215 mm
    310 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.960,00 kr
    9.960,00 kr
    1 * 1 Items
       9.960,00 kr
  • 10000 ml
    laboratory flange LF 150
    250 mm
    420 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.030,00 kr
    9.030,00 kr
    1 * 1 Items
       9.030,00 kr
  • 10000 ml
    laboratory flange LF 200
    215 mm
    450 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.320,00 kr
    10.320,00 kr
    1 * 1 Items
       10.320,00 kr
  • 20000 ml
    laboratory flange LF 150
    250 mm
    640 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.330,00 kr
    11.330,00 kr
    1 * 1 Items
       11.330,00 kr
  • 20000 ml
    laboratory flange LF 200
    315 mm
    465 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14.890,00 kr
    14.890,00 kr
    1 * 1 Items
       14.890,00 kr