Orders LinkContactUsLinkComponent
Racks for test tubes
Racks for test tubes
Racks for test tubes
Certifikater
Racks for test tubes
Racks for test tubes
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Rack for test tubes, made from clear acrylic, constructed in two tiers.
  • Good thermal resistance
  • Rugged stable design
  • Easy to clean
Product Family Options
Produktinformation
  • Hul Ø
    Ant. huller
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 11 mm
    12 (2×6)
    135×42×35 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.010,00 kr
    1.010,00 kr
    1 * 1 Items
       1.010,00 kr
  • 11 mm
    24 (2×12)
    125×42×35 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.310,00 kr
    1.310,00 kr
    1 * 1 Items
       1.310,00 kr
  • 11 mm
    48 (4×12)
    255×82×35 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.920,00 kr
    2.920,00 kr
    1 * 1 Items
       2.920,00 kr
  • 18 mm
    20 (2×10)
    270×60×80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.130,00 kr
    3.130,00 kr
    1 * 1 Items
       3.130,00 kr
  • 18 mm
    24 (2×12)
    320×60×80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.240,00 kr
    3.240,00 kr
    1 * 1 Items
       3.240,00 kr
  • 18 mm
    48 (4×12)
    320×110×80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.720,00 kr
    1.720,00 kr
    1 * 1 Items
       1.720,00 kr