Orders LinkContactUsLinkComponent
Racks til mikrocentrifugerør
blå, 20, 1,5/2,0 ml, 212×89×51 mm
  HEATHS4284A
 :   HEATHROW
Racks til mikrocentrifugerør
  HEATHS4284A
 :  HEATHROW
Racks til mikrocentrifugerør
Racks til mikrocentrifugerør
blå, 20, 1,5/2,0 ml, 212×89×51 mm
410,00 kr
1 * 6 Items
PP, autoklaverbare.
  • De enkelte racks kan kobles sammen, hvilket tillader brugeren at lave større eksperimenter
  • “hold her” fingergreb på forsiden
  • Indvendig afstivning for øget stabilitet
  • Til rør:
    1,5/2,0 ml
  • Ant. huller:
    20
  • Farve:
    blå
  • B×D×H:
    212×89×51 mm