Racks til mikrocentrifugerør, Nalgene®
Katalog # 211-7121
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Specifikationer
- Til rør:1,5 ml
- Ant. huller:24
- Farve:hvid
- B×D×H:143×90×52 mm
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Pakn:1
Specifikationer
Om denne vare
ResMer™, autoklaverbar.
- God kemisk resistens
- Kan stables - både fyldt og tomt
- Nummereret for nem prøveidentifikation