Orders LinkContactUsLinkComponent
Draining rack, Azlon®
Draining rack, Azlon®
Leverandør:   SciLabware
Draining rack, Azlon®
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Draining rack, Azlon®
Draining rack, Azlon®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Wire, epoxy coated.
  • Eight pegs 110 mm and 24 pegs 80 mm long
  • Available either wall mountable or with free-standing support for benchtop use
High quality draining rack made from chemically resistant epoxy coated steel. Suitable for use with plastic and glass labware.
Product Family Options
Produktinformation
  • B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 212-7543
    Kun rack
    Kun rack
    300×110×410 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 798,00 kr
    798,00 kr
    1 * 1 Items
       798,00 kr
  • 212-7544
    Rack med integreret fritstående holder
    Rack med integreret fritstående holder
    300×110×410 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 1 Items
       1.190,00 kr