Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack til kuvetter
12 (2×6), 170×50×12 mm
Katalog # 634-8580
Leverandør:   KARTELL
Rack til kuvetter
Katalog # 634-8580
Leverandør:  KARTELL
Rack til kuvetter
Rack til kuvetter
12 (2×6), 170×50×12 mm
Price
58,50 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PE.
Rack til 12 kuvetter med en lysvej på 10 mm.
Specifikationer
  • Til:
    12 (2×6)
  • B×D×H:
    170×50×12 mm