Orders LinkContactUsLinkComponent
Holder til cryorør, Nalgene®
Holder til cryorør, Nalgene®
1,0/1,2/1,5/2,0/5,0 ml, 50 (5×10), Klar/hvid, 193×102×28 mm
Catalog # 479-3229
   Lav fremstillingspåvirkning
Holder til cryorør, Nalgene®
Catalog # 479-3229
   Lav fremstillingspåvirkning
Holder til cryorør, Nalgene®
Holder til cryorør, Nalgene®
1,0/1,2/1,5/2,0/5,0 ml, 50 (5×10), Klar/hvid, 193×102×28 mm
Price
246,00 kr
Sale
Valid until 30/06/2026
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PC, autoklaverbar.
  • Til 5×10 cryorør med en udvendig Ø på 13,5 mm
Muliggør enhånds betjening af rør. Bunden af hver enkelt brønd låser sammen med bunden af rørene.
W×D×H: 197×102×28 mm
Specifications
  • Til:
    1,0/1,2/1,5/2,0/5,0 ml
  • Ant. huller:
    50 (5×10)
  • Farve:
    Klar/hvid
  • B×D×H:
    193×102×28 mm
  • Cat. No.:
    479-3229
  • Miljøcertificering:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning