Holder til cryorør, Nalgene®
1,0/1,2/1,5/2,0/5,0 ml, 50 (5×10), Klar/hvid, 193×102×28 mm
Catalog # 479-3229
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Holder til cryorør, Nalgene®
Catalog # 479-3229
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PC, autoklaverbar.
- Til 5×10 cryorør med en udvendig Ø på 13,5 mm
Muliggør enhånds betjening af rør. Bunden af hver enkelt brønd låser sammen med bunden af rørene.
W×D×H: 197×102×28 mm
Specifications
- Til:1,0/1,2/1,5/2,0/5,0 ml
- Ant. huller:50 (5×10)
- Farve:Klar/hvid
- B×D×H:193×102×28 mm
- Cat. No.:479-3229
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning