Holder til cryorør, Nalgene®
1 - 5 ml, 25 (5×5), 197×102×22 mm
Catalog # 479-3228
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Holder til cryorør, Nalgene®
Catalog # 479-3228
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PC, autoklaverbar.
- Bunden låser sammen med enden af rørene
- Afstand omkring hvert hul gør det let at fjerne enkelte rør af rørene
Muliggør enhånds betjening af rør.
Specifications
- Til:1 - 5 ml
- Ant. huller:25 (5×5)
- B×D×H:197×102×22 mm
- Cat. No.:479-3228
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning