Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Holder til cryorør
VWR®, Holder til cryorør
(Ø 12,5 mm) 1 - 5 ml, 50 (5×10), blå, 199×104×24,5 mm
Katalog # 211-0139
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Holder til cryorør
Katalog # 211-0139
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Holder til cryorør
VWR®, Holder til cryorør
(Ø 12,5 mm) 1 - 5 ml, 50 (5×10), blå, 199×104×24,5 mm
Price
282,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PC.
  • Med nummerering af hullerne
  • Indstøbte tapper i bunden af hver brønd for at sikre, at rørene står rigtigt, så de er nemmere at åbne og lukke
  • Ribbede greb gør håndtering med handsker nemmere
Tåler både cryonedfrysning og autoklavering.
Specifikationer
  • Til:
    (Ø 12,5 mm) 1 - 5 ml
  • Ant. huller:
    50 (5×10)
  • Farve:
    blå
  • B×D×H:
    199×104×24,5 mm