Rack til kryorør, Nunc™
0 - 4,5 ml (Ø 12,5 mm), 40 (4×10), blå, 202×102×18 mm
Katalog # 391-8531
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Rack til kryorør, Nunc™
Katalog # 391-8531
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Polyphenylenoxid, autoklaverbar.
Tillader enhåndsbetjening ved brug sammen med rør med stjernefod.
Specifikationer
- Til:0 - 4,5 ml (Ø 12,5 mm)
- Ant. huller:40 (4×10)
- Farve:blå
- B×D×H:202×102×18 mm
- Cat. No.:391-8531
- Miljøcertificering:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning