Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack til kryorør, Nunc™
0 - 4,5 ml (Ø 12,5 mm), 40 (4×10), blå, 202×102×18 mm
Katalog # 391-8531
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Rack til kryorør, Nunc™
Katalog # 391-8531
   Lav fremstillingspåvirkning
Rack til kryorør, Nunc™
Rack til kryorør, Nunc™
0 - 4,5 ml (Ø 12,5 mm), 40 (4×10), blå, 202×102×18 mm
Price
2.710,00 kr
Udsalg
Gælder indtil kl 30/06/2026
Log ind for tilgængelighed
1 * 15 Items
Product Details & Documents
Polyphenylenoxid, autoklaverbar.
Tillader enhåndsbetjening ved brug sammen med rør med stjernefod.
Specifikationer
  • Til:
    0 - 4,5 ml (Ø 12,5 mm)
  • Ant. huller:
    40 (4×10)
  • Farve:
    blå
  • B×D×H:
    202×102×18 mm
  • Cat. No.:
    391-8531
  • Miljøcertificering:
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning