Orders LinkContactUsLinkComponent
Vial racks, WHEATON®
Vial racks, WHEATON®
Leverandør:   DWK Life Sciences
Vial racks, WHEATON®
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Vial racks, WHEATON®
Vial racks, WHEATON®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These polypropylene racks accommodate 36 or 50 headspace auto-sampler vials. Each well has an opening in the bottom to facilitate drainage.
  • Autoclavable and stackable
  • Chemically resistant
  • Include position identifiers
Product Family Options
Produktinformation
  • Hul Ø
    Ant. huller
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 23,1 mm
    36
    322×91×28 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 2.630,00 kr
    2.630,00 kr
    1 * 5 Items
       2.630,00 kr
  • 12,5 mm
    50
    190×100×22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 2.670,00 kr
    2.670,00 kr
    1 * 5 Items
       2.670,00 kr