Racks for centrifuge bottles, Poxygrid®, SP Bel-Art
Katalog # 525-9111
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Specifikationer
- Til rør:250 ml
- Ant. huller:6
- Farve:blå
- B×D×H:205×135×102 mm
- Pakn:1
Specifikationer
Om denne vare
Epoxybelagt stålwire, autoklaverbar.
- Kan holde centrifugerør med konisk og rund bund
- De nederste skinner holder spidsen af det koniske rør
Hul Ø: 60 mm