Orders LinkContactUsLinkComponent
Racks til centrifugerør
Racks til centrifugerør
orange, 30/20, 15/50 ml, 207×171×61 mm
Katalog # 525-0141
Leverandør:   HEATHROW
Racks til centrifugerør
Katalog # 525-0141
Leverandør:  HEATHROW
Racks til centrifugerør
Racks til centrifugerør
orange, 30/20, 15/50 ml, 207×171×61 mm
Price
154,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
ABS
  • Designed for stable use in water baths
  • Supports conical bottom centrifuge tubes
  • Alphanumeric grid reference aids tube identification
  • Sterilisation with 70% alcohol spray
For ABS plastic we do not recommend exceeding 80 °C.
Specifikationer
  • Til rør:
    15/50 ml
  • Ant. huller:
    30/20
  • Farve:
    orange
  • B×D×H:
    207×171×61 mm