Orders LinkContactUsLinkComponent
Density bottles, adjusted
Leverandør:   Lenz Laborglas
Density bottles, adjusted
Leverandør:  Lenz Laborglas
Certifikater
Density bottles, adjusted
Density bottles, adjusted
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3. DURAN®, Gay-Lussac type.
  • The density bottles (pycnometers) are individually engraved with the actual capacity, with an accuracy of 0,001 cm³
  • The top of stopper is ground and polished for ease of wiping clean
  • Stopper is size NS 10/19 with capillary
* DIN ISO 3507
Product Family Options
Produktinformation
  • Volumen (nom.)
    Tilgængelighed
    Price
  • 5 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 583,00 kr
    583,00 kr
    1 * 1 Items
       583,00 kr
  • 10* ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 596,00 kr
    596,00 kr
    1 * 1 Items
       596,00 kr
  • 25* ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 650,00 kr
    650,00 kr
    1 * 1 Items
       650,00 kr
  • 50* ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 733,00 kr
    733,00 kr
    1 * 1 Items
       733,00 kr
  • 100 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 978,00 kr
    978,00 kr
    1 * 1 Items
       978,00 kr