Gå til:
Product Details & Documents
Merck TLC sprayer gør det muligt at sprøjte de fremkaldte kromatogrammer ensartet med derivatiseringsreagenser. Den er udstyret med to forskellige sprøjtedyser på 0,8 og 1,25 mm, som er optimeret til opløsninger med henholdsvis lav og høj viskositet. Den elektro-pneumatisk drevne sprayer anvender komprimeret luft, som skabes med akkumulatorkraft og induktiv opladning.
Documents
msds_108540
SDS
Specifikationer
- Beskrivelse:TLC sprayer med to sprøjtehoveder, 1×0,8 og 1×1,25 mm
- Seq:01
Accessories
Produktinformation
- Katalog #PaknTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #PakningPaknTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #PakningPaknTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Sprøjtehoveder til TLC sprayer, 5×0,8 og 1×1,25 mmSprøjtehoveder til TLC sprayer, 5×0,8 og 1×1,25 mm1.08541.0001Log ind for tilgængelighed1 * 6 Items - 1.590,00 kr