Robot-spidser til Qiagen® BioRobot® )3000/8000/9600/9604, Rosys, Colibri)
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
Højkvalitetsspidser, som er testet på den arbejdsstation, de er skabt til, for at sikre kompatibilitet og god pasform.
- Transparent eller sort PP
- Spidser med ART® filtre: eliminerer enhver risiko for krydskontamination mellem prøverne; designet til opgaver med DNA, RNA samt radioaktive og infektiøse prøver
- Certificeret fri for RNase, DNase, DNA, RNA, pyrogener og ATP
- Sterile spidser: steriliseret ved gammastråling
Ordering information: Fås i æsker af 10 stativer eller 50 stativer (Econopak).
Specifications
- Catalog No:
- 737-2019
- 737-2032
- 737-2033
- 737-2022
- 737-2034
- 736-0033
- 736-0031
- 737-2028
- 737-2024
- 737-2025
- 737-2026
- 737-2020
- 737-2030
- 736-0032
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)