Robot-spidser til PerkinElmer® Janus®, Evolution P3, MiniTrak & PlateTrak®, Axygen®
Supplier: Corning
Certificates
About this item
Fri for RNase, DNase, DNA og pyrogener.
- Transparent PP
- Sterile spidser: steriliseret vha. gammastråling
- Filterspidser: PE-filteret forhindrer kontamination af pipetten
- Maxymum Recovery™ spidser: den ultraglatte overflade forhindrer retention, komponenttab og denaturering af prøven
Specifications
- Catalog No:
- 736-0465
- 736-0469
- 613-0968
- 736-0294
- 736-0299
- 736-0296
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa