Pipette tips, Combitips® for Multipette® 4780
12,5 ml, -, E, MP, MD, Pose
Katalog # 613-3512
Leverandør: EPPENDORF
Gå til:
Product Details & Documents
Et nøjagtigt og pålideligt dispenseringssystem brugt sammen med den gamle Multipette® 4780.
Ordering information: 0,05 ml Combitips® plus leveres i sæt af 50 med 96×10 µl pipettespidser.
Documents
EPPE0030048.024_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Pakket:Pose
- Steril:-
- Volumen:12,5 ml
- Til brug med:E, MP, MD