Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipettespidser, Finntip™ Flex
Pipettespidser, Finntip™ Flex
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Pipettespidser, Finntip™ Flex
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Pipettespidser, Finntip™ Flex
23 tilgængelige muligheder nedenfor
Tidsbegrænset udsalg
Udvalgte varer nedenfor er i øjeblikket på udsalg
Product Details & Documents
Denne nye generation af spidser giver brugeren større fleksibilitet.
  • Højkvalitets-PP, autoklaverbar
  • Ergonomisk tyndvægget spids
  • Kræver minimal kraft til påsætning og afskydning
  • Skridsikkert rack med hængslet låg
  • Brugervenligt genopfyldningssystem
Packaging: Fås løse, i racks, i et startsæt (1 rack á 96 + 16 / 20 refills á 96) eller et refill-sæt (16 / 20 refills á 96).
10 ml: Fås løse.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 613-0806
  • 613-0807
  • 613-0809
  • 613-0810
  • 613-0797
  • 613-0798
  • 613-0800
  • 613-0801
  • 613-0190
  • 613-5019
  • 613-5021
  • 613-5022
  • 613-0811
  • 613-0812
  • 613-0813
  • 613-0814
  • 613-0815
  • 613-0614
  • 613-0615
  • 613-0818
  • 613-0817
  • 613-0819
  • 613-1598
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
Specifikationer
Product Family Options
Finntip™ Flex 10 µl
Produktinformation
  • Volumen
    Steril
    Længde
    Farvekode
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 0,2 - 10 µl
    -
    33 mm
    lyserød
    10 racks, 96 pr. stk.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 597,00 kr
    597,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 960 Items
       597,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0806
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 0,2 - 10 µl
    +
    33 mm
    lyserød
    10 racks, 96 pr. stk.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 699,00 kr
    699,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 960 Items
       699,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0807
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 0,2 - 10 µl
    -
    33 mm
    lyserød
    20 refills, 96 pr. stk.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.920 Items
    1 * 1.920 Items - 961,00 kr
    961,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 1.920 Items
       961,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0809
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 0,2 - 10 µl
    -
    33 mm
    lyserød
    Pose
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 417,00 kr
    417,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 1.000 Items
       417,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0810
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
Finntip™ Flex 200 µl
Produktinformation
  • Volumen
    Steril
    Længde
    Farvekode
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 1 - 200 µl
    -
    60 mm
    gul
    10 racks, 96 pr. stk.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 544,00 kr
    544,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 960 Items
       544,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0797
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 1 - 200 µl
    +
    60 mm
    gul
    10 racks, 96 pr. stk.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 669,00 kr
    669,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 960 Items
       669,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0798
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 1 - 200 µl
    -
    60 mm
    gul
    20 refills, 96 pr. stk.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.920 Items
    1 * 1.920 Items - 961,00 kr
    961,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 1.920 Items
       961,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0800
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 1 - 200 µl
    -
    60 mm
    gul
    Pose
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 419,00 kr
    419,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 1.000 Items
       419,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0801
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
Finntip™ Flex 300 µl
Produktinformation
  • Volumen
    Steril
    Længde
    Farvekode
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 5 - 300 µl
    -
    61 mm
    orange
    10 racks, 96 pr. stk.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 544,00 kr
    544,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 960 Items
       544,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0190
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 5 - 300 µl
    +
    61 mm
    orange
    10 racks, 96 pr. stk.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 669,00 kr
    669,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 960 Items
       669,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-5019
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 5 - 300 µl
    -
    61 mm
    orange
    20 refills, 96 pr. stk.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.920 Items
    1 * 1.920 Items - 961,00 kr
    961,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 1.920 Items
       961,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-5021
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 5 - 300 µl
    -
    61 mm
    orange
    Pose
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 419,00 kr
    419,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 1.000 Items
       419,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-5022
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
Finntip™ Flex 1000 µl
Produktinformation
  • Volumen
    Steril
    Længde
    Farvekode
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 - 1000 µl
    -
    87 mm
    blå
    10 racks, 96 pr. stk.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 566,00 kr
    566,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 960 Items
       566,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0811
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 100 - 1000 µl
    +
    87 mm
    blå
    10 racks, 96 pr. stk.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 699,00 kr
    699,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 960 Items
       699,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0812
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 100 - 1000 µl
    -
    87 mm
    blå
    1 rack med 96 + 16 refills, 96 pr. stk.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.632 Items
    1 * 1.632 Items
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0813
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 100 - 1000 µl
    -
    87 mm
    blå
    16 refills, 96 pr. stk.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.536 Items
    1 * 1.536 Items - 878,00 kr
    878,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 1.536 Items
       878,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0814
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 100 - 1000 µl
    -
    87 mm
    blå
    Pose
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 466,00 kr
    466,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 1.000 Items
       466,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0815
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
Finntip™ Flex 1200 µl
Produktinformation
  • Volumen
    Steril
    Længde
    Farvekode
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 - 1200 µl
    -
    87 mm
    turkis
    10 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 1.130,00 kr
    1.130,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 960 Items
       1.130,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0614
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 50 - 1200 µl
    +
    87 mm
    turkis
    10 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 1.350,00 kr
    1.350,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 960 Items
       1.350,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0615
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 50 - 1200 µl
    -
    87 mm
    turkis
    Pose
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 563,00 kr
    563,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 1.000 Items
       563,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0818
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 50 - 1200 µl
    -
    87 mm
    turkis
    16 refills, 96 pr. stk.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.536 Items
    1 * 1.536 Items - 1.570,00 kr
    1.570,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 1.536 Items
       1.570,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0817
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
Finntip™ Flex 10 ml, forlænget
Produktinformation
  • Volumen
    Steril
    Længde
    Farvekode
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 1000 - 10000 µl
    -
    267 mm
    Pose
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 383,00 kr
    383,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 100 Items
       383,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0819
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 1000 - 10000 µl
    +
    267 mm
    Pose
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 281,00 kr
    281,00 kr
    Udsalg
    Gælder indtil kl 30/06/2026
    UdsalgGælder indtil kl 30/06/2026
    1 * 50 Items
       281,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-1598
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)