Pipettespidser, Maxymum Recovery™, Axygen®
Supplier: Corning
Certificates
About this item
PP, Klar.
- Ultra-glat overflade forebygger retention
- Spidserne kan påsættes og afskydes ubesværet takket være de smidige vægge og indvendige pakningsringe
- Garanteret fri for RNase, DNase og endotoksiner (med certifikat)
Ordering information: Fås løse, i racks eller racktårne, sterile eller usterile.
Frequently Bought Together