Gel loading-spidser, HydroLogix™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gel loading-spidser, HydroLogix™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Certifikater
Om denne vare
Beregnet til påsætning af vertikale elektroforesegeler.
- Fås med rund eller flad spids
- Fås med volumen 1 til 10 µl eller 2 til 200 µl
- Beregnet til påsætning af geler i tre tykkelser for at passe til specifikke anvendelser
1 tilgængelige muligheder nedenfor
Tidsbegrænset udsalg
Udvalgte varer nedenfor er i øjeblikket på udsalg
Product Details & Documents
Beregnet til påsætning af vertikale elektroforesegeler.
- Fås med rund eller flad spids
- Fås med volumen 1 til 10 µl eller 2 til 200 µl
- Beregnet til påsætning af geler i tre tykkelser for at passe til specifikke anvendelser
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 732-2339
- 732-2256
- MLBP3691-11
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- SpidstypeVolumenSterilPakketTilgængelighedPrice
- HLT Ultra-Flat Gel 10Discontinued-Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.732-2339Environmentally PreferableMiljøcertificering - HLT Flat Gel 200, universal, graduated2 - 200 µl-I racks, 200 spidser pr. bakkeLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 200 Items1 * 200 Items - 468,00 kr468,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 200 Items468,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.732-2256Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Lav fremstillingspåvirkning - HLT Round Gel 200, universal, graduatedDiscontinued-Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MLBP3691-11Environmentally PreferableMiljøcertificering