Filterspidser, Solvent Safe™
Standard, 100 - 1000 µl, +, 4 racks, 100 i hver
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Filterspidser, Solvent Safe™
Katalog # 612-9643
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Solvent Safe™ kulfilteret beskytter pipetterne mod skader ved at blokere for skadelige dampe fra flygtige organiske opløsningsmidler, og er mere økonomiske i forhold til kostbare pipetter med positiv fortrængning.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Pakket:4 racks, 100 i hver
- Steril:+
- Volumen:100 - 1000 µl
- Seq:05
- Spidstype:Standard
- Cat. No.:612-9643
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning