Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes, PE
Pasteur pipettes, PE
Leverandør:  Alpha Laboratories
Certifikater
Pasteur pipettes, PE
Pasteur pipettes, PE
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These single-use transfer pipettes are unbreakable, don't require a separate bulb and, as they are manufactured from soft PE plastic, can be recycled. Sterile.
612-3751 for accessing deep vessels such as Winchesters and tissue culture flasks.
612-1793: type C, with graduations at 0,25 ml.
612-3751: type E, without graduations.
612-3752: type D, with graduations at 0,5 ml.
 : 20 pipettes/bag.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Dråbevol.
    Sugevolumen
    Længde
    Inddeling
    Steril
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 1,0 ml
    40 µl
    3,4 ml
    155 mm
    0,25 ml
    +
    20/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 779,00 kr
    779,00 kr
    1 * 500 Items
       779,00 kr
  • -
    40 µl
    2,3 ml
    225 mm
    - ml
    +
    20/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 1.280,00 kr
    1.280,00 kr
    1 * 400 Items
       1.280,00 kr
  • 3,0 ml
    50 µl
    3,2 ml
    155 mm
    0,5 ml
    +
    20/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 784,00 kr
    784,00 kr
    1 * 500 Items
       784,00 kr