Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer pipettes, fine tip
Transfer pipettes, fine tip
Leverandør:  Alpha Laboratories
Certifikater
Transfer pipettes, fine tip
Transfer pipettes, fine tip
14 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Non toxic, food grade LDPE.
  • For careful control and small volume transfers
  • Ideal for supernatant removal, slide preparation and gel loading
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Dråbevol.
    Længde
    Steril
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • ALPCLW4697
    Small bulb fine tip
    Small bulb fine tip
    0,5 ml
    25 µl
    36 mm
    -
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.030,00 kr
    1.030,00 kr
    1 * 500 Items
       1.030,00 kr
  • 612-1738
    Ultra micro fine tip
    Ultra micro fine tip
    1,0 ml
    22 µl
    51 mm
    -
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.060,00 kr
    1.060,00 kr
    1 * 500 Items
       1.060,00 kr
  • 612-0005
    Extended fine tip, mini
    Extended fine tip, mini
    1,0 ml
    20 µl
    104 mm
    -
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 400 Items
       1.070,00 kr
  • 612-1787
    Extended fine tip, mini
    Extended fine tip, mini
    1,0 ml
    20 µl
    104 mm
    +
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 2.140,00 kr
    2.140,00 kr
    1 * 400 Items
       2.140,00 kr
  • 612-1751
    Extended fine tip
    Extended fine tip
    3,3 ml
    20 µl
    153
    -
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 1.120,00 kr
    1.120,00 kr
    1 * 250 Items
       1.120,00 kr
  • 612-1797
    Extended fine tip
    Extended fine tip
    3,3 ml
    20 µl
    153 mm
    +
    Individuelt
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 2.490,00 kr
    2.490,00 kr
    1 * 400 Items
       2.490,00 kr
  • ALPCLW4638
    Extended fine tip
    Extended fine tip
    3,3 ml
    20 µl
    153 mm
    +
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.780,00 kr
    1.780,00 kr
    1 * 500 Items
       1.780,00 kr
  • 612-0006
    Extended fine tip, standard
    Extended fine tip, standard
    3,3 ml
    20 µl
    157 mm
    +
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.930,00 kr
    1.930,00 kr
    1 * 500 Items
       1.930,00 kr
  • 612-1759
    Fine tip
    Fine tip
    3,3 ml
    18 µl
    147 mm
    -
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.230,00 kr
    1.230,00 kr
    1 * 500 Items
       1.230,00 kr
  • Fine tip
    3,3 ml
    18 µl
    147 mm
    +
    Individuelt
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 2.100,00 kr
    2.100,00 kr
    1 * 400 Items
       2.100,00 kr
  • ALPCLW4070
    Fine tip
    Fine tip
    3,3 ml
    18 µl
    147 mm
    +
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.830,00 kr
    1.830,00 kr
    1 * 500 Items
       1.830,00 kr
  • Fine tip, maxi
    4,8 ml
    22 µl
    147 mm
    +
    Individually
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 2.320,00 kr
    2.320,00 kr
    1 * 400 Items
       2.320,00 kr
  • ALPCLW4236
    Fine tip, maxi
    Fine tip, maxi
    4,8 ml
    22 µl
    147 mm
    +
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.200 Items
    1 * 3.200 Items - 1.790,00 kr
    1.790,00 kr
    1 * 3.200 Items
       1.790,00 kr
  • ALPCLW4636
    Fine tip, maxi
    Fine tip, maxi
    4,8 ml
    22 µl
    147 mm
    +
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 2.280,00 kr
    2.280,00 kr
    1 * 400 Items
       2.280,00 kr