Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipettebakke
Pipettebakke
Pipettebakke
Katalog # 612-1810
Leverandør:   KARTELL
Pipettebakke
Katalog # 612-1810
Leverandør:  KARTELL
Pipettebakke
Pipettebakke
Pipettebakke
Price
179,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PVC.
  • Særdeles nyttig arbejdsstation, også til andre genstande end pipetter
  • Til 7 pipetter med Ø <20 mm eller til 16 pipetter med Ø <10 mm
  • Til pipetter i alle længder
B×D×H: 283×216×40 mm
Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Pipettebakke