Pipettestativ
Pipettestativ, PP, 200×75×150 mm
Katalog # 612-1812
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
Stand made from PP, for 16 pipettes.
- Til 8 pipetter med Ø <10 mm og 8 pipetter med Ø <15 mm
- Små huller i bunden muliggør dræning
W×D×H: 200×75×150 mm
Specifikationer
- Beskrivelse:Pipettestativ, PP
- B×D×H:200×75×150 mm