Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipettestativ
Pipettestativ
Pipettestativ, PP, 200×75×150 mm
Katalog # 612-1812
Leverandør:   KARTELL
Pipettestativ
Katalog # 612-1812
Leverandør:  KARTELL
Pipettestativ
Pipettestativ
Pipettestativ, PP, 200×75×150 mm
Price
157,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stand made from PP, for 16 pipettes.
  • Til 8 pipetter med Ø <10 mm og 8 pipetter med Ø <15 mm
  • Små huller i bunden muliggør dræning
W×D×H: 200×75×150 mm
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Pipettestativ, PP
  • B×D×H:
    200×75×150 mm