Pipette Kar
Pipetteglas
Catalog # 612-1820
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, med PE-låg.
- Kan anvendes uden låget ved autoklavering af pipetterne (20 min. ved 120 °C)
- Tætsiddende låg beskytter pipetterne mod støv og under transport
- Kan nemt afkortes eller anvendes som en beholder til iblødsætning af kontaminerede pipetter
Ø×h udv./indv.: 82×426/410 mm
Specifications
- Beskrivelse:Pipetteglas