VWR®, Sikkerhedspipettehjælper, Standard/Universal/Flip
Naturgummi.
- Til måle- og volumetriske pipetter op til 10 ml (Standard) eller 100 ml (Universal/Flip)
- Standard/Universal sikkerhedspipettehjælper: 3 udluftningsventiler
- Flip sikkerhedspipettehjælper: kun 2 betjeningspunkter for nemmere brug (frigivelse vha. en automatisk, aftagelig ventil)
Frequently Bought Together